Merck
BDPH9BCDF5F7
Bide Pharmatech
(2-Bromo-3-methylphenyl)boronic acid
Synonym(e):
(2-bromo-3-methylphenyl)boronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H8O2Br1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.85
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF5F7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H8BBrO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Inchi Key
BWUUIUQTUYDPNF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)