Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDF6CA

Bide Pharmatech

(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride

Synonym(e):

(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C5H11N3Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF6CA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C5H9N3.2ClH/c1-8-4-5(2-6)3-7-8;;/h3-4H,2,6H2,1H3;2*1H

Inchi Key

SELNOTDIMASHQX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Danger

pictograms

Corrosion


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen