Merck
BDPH9BCDF7C3
Bide Pharmatech
5-Bromopyridine-3-thiol hydrochloride
Synonym(e):
5-bromopyridine-3-thiol hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H5N1Cl1Br1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.52
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H4BrNS.ClH/c6-4-1-5(8)3-7-2-4;/h1-3,8H;1H
Inchi Key
JIYFPWOJOWONCN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)