Merck
BDPH9BCDF804
Bide Pharmatech
4-(10-Bromoanthracen-9-yl)benzonitrile
Synonym(e):
4-(10-bromoanthracen-9-yl)benzonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C21H12N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF804 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C21H12BrN/c22-21-18-7-3-1-5-16(18)20(17-6-2-4-8-19(17)21)15-11-9-14(13-23)10-12-15/h1-12H
Inchi Key
RNHJKKXBUXNXPB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)