Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDF80B

Bide Pharmatech

N-(4-Chlorophenyl)-2-chloroacetamide

Synonym(e):

2-chloro-N-(4-chlorophenyl)acetamide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCDF80B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H7O1N1Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.06
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF80B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C8H7Cl2NO/c9-5-8(12)11-7-3-1-6(10)2-4-7/h1-4H,5H2,(H,11,12)

Inchi Key

UDRCRMHFHHTVSN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen