Merck
BDPH9BCDF81E
Bide Pharmatech
1-Boc-4-formylindoline
Synonym(e):
tert-butyl 4-formyl-1-indolinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H17O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.29
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF81E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-8-7-11-10(9-16)5-4-6-12(11)15/h4-6,9H,7-8H2,1-3H3
Inchi Key
FEAIDQMPFVVRKA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)