Merck
BDPH9BCDF90A
Bide Pharmatech
Azetidine-1-sulfonamide
Synonym(e):
1-azetidinesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H8O2N2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.17
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF90A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C3H8N2O2S/c4-8(6,7)5-2-1-3-5/h1-3H2,(H2,4,6,7)
Inchi Key
STIUWSWFXIBBKI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)