Fortfahren mit
BDPH9BCDF92C
Bide Pharmatech
2-(2-Ethoxy-4-formylphenoxy)acetic acid
Synonym(e):
(2-ethoxy-4-formylphenoxy)acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H12O5/c1-2-15-10-5-8(6-12)3-4-9(10)16-7-11(13)14/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
BALVFSVIEQRSSY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)