Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDFA2D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H8BNO2S/c1-5-10-7-4-6(9(11)12)2-3-8(7)13-5/h2-4,11-12H,1H3
Inchi Key
XFPZHJXTRXAWAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
