Das Produkt BDPH9BCDFAAA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H13F2NO.ClH/c13-10-3-1-2-9(11(10)14)12(16)8-4-6-15-7-5-8;/h1-3,8,15H,4-7H2;1H
Inchi Key
GKURTJIGSLFJOG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
