Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDFBC5

Bide Pharmatech

5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4-amine

Synonym(e):

5'-phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4-amine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C24H19N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.42
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFBC5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C24H19N/c25-24-13-11-20(12-14-24)23-16-21(18-7-3-1-4-8-18)15-22(17-23)19-9-5-2-6-10-19/h1-17H,25H2

Inchi Key

MSSVJLBZMVKSHM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Greyish yellow red



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen