Merck
BDPH9BCDFBE2
Bide Pharmatech
1-Bromo-3,5-diethylbenzene
Synonym(e):
1-bromo-3,5-diethylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDFBE2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H13Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.12
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFBE2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H13Br/c1-3-8-5-9(4-2)7-10(11)6-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Inchi Key
GJZCXWCBZPSQEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)