Merck
BDPH9BCDFBE7
Bide Pharmatech
(6-Amino-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Synonym(e):
6-amino-5-methyl-3-pyridinylboronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H9O2N2B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.96
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFBE7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H9BN2O2/c1-4-2-5(7(10)11)3-9-6(4)8/h2-3,10-11H,1H3,(H2,8,9)
Inchi Key
LVIPAYBVNBMLBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)