Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDFC60 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H12F3N/c12-11(13,14)9-3-1-2-8(6-9)10(15)7-4-5-7/h1-3,6-7,10H,4-5,15H2
Inchi Key
NSVKYISBQIIXQE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
