Fortfahren mit
BDPH9BCDFC8B
Bide Pharmatech
Benzyl 4-sulfamoylpiperidine-1-carboxylate
Synonym(e):
benzyl 4-sulfamoylpiperidine-1-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H18O4N2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.36
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H18N2O4S/c14-20(17,18)12-6-8-15(9-7-12)13(16)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2,(H2,14,17,18)
Inchi Key
UWHWFKKNOBFVRC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)