Merck
BDPH9BCDFCA6
Bide Pharmatech
3-Bromo-4-propylbenzoic acid
Synonym(e):
3-bromo-4-propylbenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.1
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFCA6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-2-3-7-4-5-8(10(12)13)6-9(7)11/h4-6H,2-3H2,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
VLXUNAMNAIRVJU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)