Merck
BDPH9BCDFCAF
Bide Pharmatech
3-((Pyridin-2-ylmethyl)thio)propanoic acid
Synonym(e):
3-[(2-pyridinylmethyl)sulfanyl]propanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H11O2N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFCAF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H11NO2S/c11-9(12)4-6-13-7-8-3-1-2-5-10-8/h1-3,5H,4,6-7H2,(H,11,12)
Inchi Key
KYLBQAZNQIHSNN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)