Merck
BDPH9BCDFCD8
Bide Pharmatech
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Synonym(e):
4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDFCD8 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H4O2F4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.11
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFCD8 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H4F4O2/c9-6-2-1-4(7(13)14)3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Inchi Key
WZBPZYCJUADXRS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)