Merck
BDPH9BCDFD42
Bide Pharmatech
Diisopropyl Sulfate
Synonym(e):
diisopropyl sulfate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDFD42 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H14O4S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFD42 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H14O4S/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Inchi Key
HWBLTYHIEYOAOL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless to light yellow liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)