Merck
BDPH9BCDFD53
Bide Pharmatech
Methyl 5-bromo-6-fluoro-1H-indole-3-carboxylate
Synonym(e):
methyl 5-bromo-6-fluoro-1H-indole-3-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDFD53 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7O2N1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFD53 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H7BrFNO2/c1-15-10(14)6-4-13-9-3-8(12)7(11)2-5(6)9/h2-4,13H,1H3
Inchi Key
WNEWBCYCMPFEBA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)