Merck
BDPH9BCDFD61
Bide Pharmatech
1,4-Diiodobenzene
Synonym(e):
1,4-diiodobenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDFD61 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.91
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFD61 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H4I2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Inchi Key
LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
131-133C
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)