Merck
BDPH9BCDFD67
Bide Pharmatech
Diethyl 3,3-difluoropentanedioate
Synonym(e):
diethyl 3,3-difluoropentanedioate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDFD67 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H14O4F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFD67 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H14F2O4/c1-3-14-7(12)5-9(10,11)6-8(13)15-4-2/h3-6H2,1-2H3
Inchi Key
OJVISWAFWNHSSI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)