Merck
BDPH9BCDFD69
Bide Pharmatech
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperazine
Synonym(e):
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11N2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFD69 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H11F3N2/c7-6(8,9)5-11-3-1-10-2-4-11/h10H,1-5H2
Inchi Key
GFPOCAYEKCWFPD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)