Merck
BDPH9BCDFDBB
Bide Pharmatech
3,4-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde
Synonym(e):
3,4-dichloro-2-fluorobenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDFDBB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3O1Cl2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFDBB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO/c8-5-2-1-4(3-11)7(10)6(5)9/h1-3H
Inchi Key
BAJUBGNFUBFAEF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)