Merck
BDPH9BCDFF8B
Bide Pharmatech
1-(Difluoromethyl)-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Synonym(e):
1-(difluoromethyl)-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H4O1N2F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.1
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFF8B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H4F2N2O/c6-5(7)9-2-1-8-4(9)3-10/h1-3,5H
Inchi Key
PPQLGRBFICLBCJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)