Merck
BDPH9BCDFFFC
Bide Pharmatech
7-Chloro-8-fluoropyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Synonym(e):
7-chloro-8-fluoropyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCDFFFC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3O2N3Cl1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.57
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFFFC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H3ClFN3O2/c8-5-3(9)4-2(1-10-5)6(13)12-7(14)11-4/h1H,(H2,11,12,13,14)
Inchi Key
UQERDTKJRJNCHD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)