Merck
BDPH9BCDFFFF
Bide Pharmatech
1-(Pyridin-4-yl)butane-1,3-dione
Synonym(e):
1-(4-pyridinyl)-1,3-butanedione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFFFF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-7(11)6-9(12)8-2-4-10-5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
BZZPMCZQQJWNTB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)