Merck
BDPH9BCE00A0
Bide Pharmatech
7-tert-Butyl 2-ethyl 5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2,7(8H)-dicarboxylate
Synonym(e):
7-tert-butyl 2-ethyl 5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2,7(8H)-dicarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCE00A0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H21O4N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.34
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCE00A0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H21N3O4/c1-5-20-12(18)10-8-16-6-7-17(9-11(16)15-10)13(19)21-14(2,3)4/h8H,5-7,9H2,1-4H3
Inchi Key
UQNMISYKKAQDDT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)