Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCE01EA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S/c1-5-4-6(2-3-8-5)11(7,9)10/h2-4H,1H3
Inchi Key
YEVNZFBCVWXEBS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
