Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCE021A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8S/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
Inchi Key
SEBRPHZZSLCDRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid Colour: colourless - yellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
