Merck
BDPH9BCE024A
Bide Pharmatech
2-Amino-N-methyl-3-phenylpropanamide
Synonym(e):
2-amino-N-methyl-3-phenylpropanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H14O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCE024A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-12-10(13)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7,11H2,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
BVRKOQJETMBIDK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)