Merck
BDPH9BCE094E
Bide Pharmatech
3-(Methyl(phenyl)amino)propanoic acid hydrochloride
Synonym(e):
3-(methylanilino)propanoic acid hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H14O2N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.68
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCE094E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-11(8-7-10(12)13)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,12,13);1H
Inchi Key
MBLOJVFMUQAGEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)