Merck
BDPH9BCE09E2
Bide Pharmatech
7-Chloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,5-naphthyridine-3-carboxylic acid
Synonym(e):
7-chloro-4-oxo-1,4-dihydro[1,5]naphthyridine-3-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H5O3N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.6
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCE09E2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O3/c10-4-1-6-7(12-2-4)8(13)5(3-11-6)9(14)15/h1-3H,(H,11,13)(H,14,15)
Inchi Key
ZZQDUJFUSYCSCD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)