Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCE09EB

Bide Pharmatech

1-(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)-3,5-dichlorobenzene

Synonym(e):

1-(1-bromo-2,2,2-trifluoroethyl)-3,5-dichlorobenzene

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H4Cl2Br1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.92
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCE09EB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C8H4BrCl2F3/c9-7(8(12,13)14)4-1-5(10)3-6(11)2-4/h1-3,7H

Inchi Key

WGCJPCOBAJCKHX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen