Merck
BDPH9BCE10CD
Bide Pharmatech
7-Amino-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)heptanamide hydrochloride
Synonym(e):
7-amino-N-(2-(6-hydroxy-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydropyridin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)heptanimidic acid hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H25O5N4Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.9
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCE10CD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C20H24N4O5.ClH/c21-11-4-2-1-3-8-15(25)22-13-7-5-6-12-17(13)20(29)24(19(12)28)14-9-10-16(26)23-18(14)27;/h5-7,14H,1-4,8-11,21H2,(H,22,25)(H,23,26,27);1H
Inchi Key
KFAZENNMIMKIQO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)