Fortfahren mit
BDPH9BCE13A2
Bide Pharmatech
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Synonym(e):
2-chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H6O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.61
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-9-7(5-12)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5,11H
Inchi Key
XYSSNBNFOBVMAU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)