Merck
BDPH9C01EAED
Bide Pharmatech
(S)-4-Isopropyl-2-(4-methoxy-6-methylpyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
Synonym(e):
(S)-4-isopropyl-2-(4-methoxy-6-methylpyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H18O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.3
MDL number:
Das Produkt BDPH9C01EAED wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H18N2O2/c1-8(2)12-7-17-13(15-12)11-6-10(16-4)5-9(3)14-11/h5-6,8,12H,7H2,1-4H3/t12-/m1/s1
Inchi Key
DNTNQRRKJYXLMV-GFCCVEGCSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Almost colorless liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)