Merck
BDPH9C01EFDB
Bide Pharmatech
(S)-4-Benzyl-2-(2-(diphenylphosphino)benzyl)-4,5-dihydrooxazole
Synonym(e):
(S)-4-benzyl-2-(2-(diphenylphosphaneyl)benzylidene)oxazolidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C29H26O1N1P1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.51
MDL number:
Das Produkt BDPH9C01EFDB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C29H26NOP/c1-4-12-23(13-5-1)20-25-22-31-29(30-25)21-24-14-10-11-19-28(24)32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27/h1-19,21,25,30H,20,22H2/t25-/m0/s1
Inchi Key
BKNJMJOARBCNJN-VWLOTQADSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)