Fortfahren mit
BDPH9C01F0BA
Bide Pharmatech
(3S,4S)-8-(6-Amino-5-((2-amino-3-chloropyridin-4-yl)thio)pyrazin-2-yl)-3-methyl-2-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-4-amine
Synonym(e):
(3S,4S)-8-(6-amino-5-((2-amino-3-chloropyridin-4-yl)thio)pyrazin-2-yl)-3-methyl-2-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-4-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H24O1N7Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.95
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C18H24ClN7OS/c1-10-14(20)18(9-27-10)3-6-26(7-4-18)12-8-24-17(16(22)25-12)28-11-2-5-23-15(21)13(11)19/h2,5,8,10,14H,3-4,6-7,9,20H2,1H3,(H2,21,23)(H2,22,25)/t10-,14+/m0/s1
Inchi Key
UCJZOKGUEJUNIO-IINYFYTJSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)