Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9C01F2EB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C16H18N2O/c1-2-3-4-13-5-7-14(8-6-13)17-18-15-9-11-16(19)12-10-15/h5-12,19H,2-4H2,1H3/b18-17+
Inchi Key
FIWNTOUHYJJODB-ISLYRVAYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Green to Dark amber powder to crystal
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
