Fortfahren mit
BDPH9C01F7C3
Bide Pharmatech
2-Cyclopropylbenzaldehyde
Synonym(e):
2-cyclopropylbenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H10O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.19
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H10O/c11-7-9-3-1-2-4-10(9)8-5-6-8/h1-4,7-8H,5-6H2
Inchi Key
ZVDXHSUCDWVQEY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Cyclopropylbenzaldehyde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)