Direkt zum Inhalt
BDPH9C01FA2A
Bide Pharmatech
3-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
Synonym(e):
3-bromocyclobutanecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H7O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.01
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H7BrO2/c6-4-1-3(2-4)5(7)8/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)
Inchi Key
AZXXMCROALAIRS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)