Merck
BDPH9C01FA8A
Bide Pharmatech
((Benzyloxy)carbonyl)-D-prolyl-D-proline
Synonym(e):
((benzyloxy)carbonyl)-D-prolyl-D-proline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt BDPH9C01FA8A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C18H22N2O5/c21-16(19-10-5-9-15(19)17(22)23)14-8-4-11-20(14)18(24)25-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,14-15H,4-5,8-12H2,(H,22,23)/t14-,15-/m1/s1
Inchi Key
GEAZFVPWHCGNLW-HUUCEWRRSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)