Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9C01FCFF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H16O5S/c1-4-16-12(13)10(3)17-18(14,15)11-7-5-9(2)6-8-11/h5-8,10H,4H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Inchi Key
SNLMUZGICZJWKN-SNVBAGLBSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
