Merck
BDPH9C02065C
Bide Pharmatech
tert-Butyl (S)-5-methyl-2-oxopiperidine-1-carboxylate
Synonym(e):
tert-butyl (S)-5-methyl-2-oxopiperidine-1-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H19O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.28
MDL number:
Das Produkt BDPH9C02065C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-8-5-6-9(13)12(7-8)10(14)15-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
Inchi Key
MAKAGQOJZISZCH-QMMMGPOBSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)