Merck
BDPH9C020C19
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(trans-4-aminocyclohexyl)acetate
Synonym(e):
ethyl (4-aminocyclohexyl)acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9C020C19 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H19O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.27
MDL number:
Das Produkt BDPH9C020C19 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h8-9H,2-7,11H2,1H3/t8-,9-
Inchi Key
SBVCDGKSVSHGFL-KYZUINATSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or white to yellow liquid or low-melting solid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)