Merck
BDPH9C02130D
Bide Pharmatech
(4R,4'R)-2,2'-(Cyclopentane-1,1-diyl)bis(4-(tert-butyl)-4,5-dihydrooxazole)
Synonym(e):
(4R,4'R)-2,2'-(cyclopentane-1,1-diyl)bis(4-(tert-butyl)-4,5-dihydrooxazole)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C19H32O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.48
MDL number:
Das Produkt BDPH9C02130D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C19H32N2O2/c1-17(2,3)13-11-22-15(20-13)19(9-7-8-10-19)16-21-14(12-23-16)18(4,5)6/h13-14H,7-12H2,1-6H3/t13-,14-/m0/s1
Inchi Key
WGMVBTAYSGCATC-KBPBESRZSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)