Merck
BDPH9C0213AC
Bide Pharmatech
2,3-Dimethyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one
Synonym(e):
2,3-dimethyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H13O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-6-7(2)11-8-4-3-5-9(12)10(6)8/h11H,3-5H2,1-2H3
Inchi Key
UORPHFZBCZEBJV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)