Merck
BDPH9C021A13
Bide Pharmatech
(S)-14-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2,2-dimethyl-4,8-dioxo-3,6-dioxa-5,9-diazapentadecan-15-oic acid
Synonym(e):
(S)-14-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2,2-dimethyl-4,8-dioxo-3,6-dioxa-5,9-diazapentadecan-15-oic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C28H35O8N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
541.6
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021A13 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C28H35N3O8/c1-28(2,3)39-27(36)31-38-17-24(32)29-15-9-8-14-23(25(33)34)30-26(35)37-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h4-7,10-13,22-23H,8-9,14-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,35)(H,31,36)(H,33,34)/t23-/m0/s1
Inchi Key
ABHYSVHAEUYSTD-QHCPKHFHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)