Merck
BDPH9C021A26
Bide Pharmatech
Cyclobutane-1,3-diol
Synonym(e):
cyclobutane-1,3-diol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021A26 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C4H8O2/c5-3-1-4(6)2-3/h3-6H,1-2H2
Inchi Key
STENYDAIMALDKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)